Få mere at vide
Polymixin B Sulfate, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10207607
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10207607 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10207607 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP29541
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Interferes with cytoplasmic membrane
  • Polymixin B Sulfate is an antibiotic used to prevent bacterial contamination of cell cultures
  • Disrupts the permeability of the cytoplasmic membrane  which leads to cell death
  • This antibiotic is highly effective against gram-negative bacteria
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polymixin B Sulfate
Type Polymixin B Sulfate
Fysisk form Solid
CAS 1405-20-5
Kilde Bacillus polymyxa
Tab ved tørring < 7.0%
Emballage Amber Glass
Koncentration >6000 U/mg
Mængde 1 g
Molekylær formel C48H84N16O17S
MDL nummer MFCD00131991
Merck Index 15, 7693
InChI nøgle HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
SMIL OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
IUPAC navn 4-amino-N-{1-[(3-amino-1-{[6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-(2-hydroxyethyl)-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptaazacyclotricosan-21-yl]carbamoyl}propyl)carbamoyl]-3-hydroxypropyl}-2-formamidobutanamide; sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 1189.36
PubChem CID 133109994
Formel vægt 1385.61
Procent renhed >6000 U/mg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polymixin B sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /