Få mere at vide
Polymixin B-sulfat, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15444289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444289 5 g 5g
15434289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61763.06
 Begrænset vare
På lager
Polymixin B-sulfat, CAS # 1405-20-5, er et kort polypeptid med antibakteriel aktivitet mod gramnegative bakterier. | CAS: 1405-20-5 | C48H84N16O17S | 1189,36 g/mol
I cellekultur bruges polymyxin B-sulfat som et antibakterielt middel for at forhindre kontaminering. Polymyxin B-sulfat anbefales til brug i cellekulturapplikationer ved 50 mg/L. Det bruges som et lipid A-bindemiddel, der inducerer poredannelse i cellemembraner og som immobiliseret (substratbundet) middel til fjernelse af endotoksiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Polymixin B-sulfat er en blanding af B1- og B2-polypeptider udvundet fra forskellige stammer af Bacillus polymyxa, med antibakteriel aktivitet mod gramnegative bakterier. Den udviser ikke aktivitet mod svampe og gram-positive organismer
  • Denne forbindelse hæmmer Ca2+-afhængig PKC (proteinkinase C)
  • Det kan binde lipopolysaccharid (LPS) i den ydre membran hos gramnegative bakterier og forstyrrer den cytoplasmatiske membran ved at inducere store porer, der tillader nukleotidlækage i bakterievæggene. Dette forstyrrer den cytoplasmatiske membrans permeabilitet
Anvendelse
  • Polymixin B-sulfat retter sig mod BAC-1.2F5 musemakrofager som en LPS (lipopolysaccharid) hæmmer
  • I in vitro-forskning bruges denne forbindelse til at forhindre bakteriel forurening af cellekulturer
  • I mikrobiologisk forskning bruges det som positiv og negativ kontrol under mikrobicidal koncentration (MCC) assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-20-5
Molekylær formel C48H84N16O17S
Molekylvægt (g/mol) 1189.36
MDL nummer MFCD00131991
InChI nøgle HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 133109994
SMIL OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polymixin B sulfate
Type Polymixin B-sulfat
Fysisk form Pulver
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Vandopløselig
IUPAC navn 4-amino-N-{1-[(3-amino-1-{[6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-(2-hydroxyethyl)-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptaazacyclotricosan-21-yl]carbamoyl}propyl)carbamoyl]-3-hydroxypropyl}-2-formamidobutanamid; Svovlsyre
Formel vægt 1385.63
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polymixin B sulfate, Cell Culture Reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Polymyxin B sulfate