Få mere at vide
Polymixin B-sulfat, cellekulturreagens
Beskrivelse
I cellekultur bruges polymyxin B-sulfat som et antibakterielt middel for at forhindre kontaminering. Polymyxin B-sulfat anbefales til brug i cellekulturapplikationer ved 50 mg/L. Det bruges som et lipid A-bindemiddel, der inducerer poredannelse i cellemembraner og som immobiliseret (substratbundet) middel til fjernelse af endotoksiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Polymixin B sulfat er en blanding af B1 og B2 polypeptider opnået fra forskellige stammer af Bacillus polymyxa, med antibakteriel aktivitet mod gram-negative bakterier. Det udviser ikke aktivitet mod svampe og gram-positive organismer
- Denne forbindelse hæmmer Ca2+-afhængig PKC (proteinkinase C)
- Det kan binde lipopolysaccharid (LPS) af den ydre membran af gram-negative bakterier og forstyrrer den cytoplasmatiske membran ved at inducere store porer for at tillade nukleotidlækage i bakterievægge. Dette forstyrrer permeabiliteten af den cytoplasmatiske membran
Anvendelse
- Polymixin B-sulfat retter sig mod BAC-1.2F5 murine makrofager som en LPS (lipopolysaccharid) hæmmer
- I in vitro-forskning bruges denne forbindelse til at forhindre bakteriel kontaminering af cellekulturer
- I mikrobiologisk forskning bruges det som en positiv og negativ kontrol under assay med mikrobicid koncentration (MCC).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polymixin B sulfate |
| Type | Polymixin B-sulfat |
| Fysisk form | Pulver |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| IUPAC navn | N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]- 12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox |
| Formel vægt | 1385.63 |
Sikkerhed og håndtering
- Polymixin B sulfate, Cell Culture Reagent
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Polymyxin B sulfate