Få mere at vide
Melford Polymixin B Sulfat
Artikelnummer. 30018704
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018704 5 g
30018703 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018704 Leverandør Melford Leverandørnr. P401605.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Polymyxin B Sulfate er et antibiotikum, der tilhører polymyxin-klassen af antibiotika og er primært effektivt mod gramnegative bakterier.
Polymyxin B Sulfate er et antibiotikum, der tilhører polymyxin-klassen af antibiotika og er primært effektivt mod gramnegative bakterier.
Polymyxin B er afledt af Bacillus polymyxa og virker ved at forstyrre integriteten af bakteriecellemembranen.
Inden for mikrobiologi og cellekultur bruges Polymyxin B Sulfate almindeligvis til at forhindre bakteriel forurening. Det er særligt effektivt mod gramnegative bakterier, herunder multiresistente stammer såsom Pseudomonas aeruginosa. Forskere tilføjer Polymyxin B til vækstmedier eller opløsninger for at hæmme væksten af disse bakterier og bevare renheden af kulturer.
Samlet set er Polymyxin B Sulfate et værdifuldt antibiotikum på markedet for life science, primært brugt i mikrobiologi, cellekultur og molekylærbiologisk forskning. Dens effektivitet mod gramnegative bakterier og multiresistente stammer gør det til et afgørende værktøj til at opretholde sterile kulturer og studere bakterielle patogener. Det er dog nødvendigt omhyggeligt at overveje dets potentielle toksicitet, når det bruges i cellekulturapplikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polymixin B Sulfate
CAS 1405-20-5
Mængde 5 g
Molekylær formel C55H96N16O13-2H2SO4