Få mere at vide
Kinematica™ Polymix™ PX-MFC 90 D Hammer- eller skæremølle
Artikelnummer. 11910359 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Produkttype:
Hammer Slibemølle
Klingeslibemølle
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Stiktype Pakningsstørrelse
11910359 Hammer Slibemølle EU-stik Hver
11900359 Klingeslibemølle EU-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11910359 Leverandør Kinematica™ Leverandørnr. 35010021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61565.00 DKK
    58583.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 2981.54 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Polymix™ MFC 90 D har let at skifte slibetilbehør og sigter, der udvider rækken af prøver, der kan behandles. Enkel håndtering, høj brugersikkerhed og effektive sliberesultater er blot nogle få af fordelene ved denne mølle.
  • Arbejdsvolumen ca. 300 ml (volumen af tragten)
  • 600W højfrekvent 3-faset motor med hastighedsregulering fra 50 rpm op til 6.000 rpm
  • Integreret beskyttelse mod overophedning, overbelastning og blokering
  • Sikkerhedsafbryder til automatisk slukning
  • Energibesparelse gennem automatisk standby-tilstand
  • Hammerslibning eller knivslibning
  • Si størrelse 2 mm.
Tekniske data
Produkttype Hammer Slibemølle
Dimensioner (L x B x H) 325 x 251 x 480 mm
Elektriske krav 230 V/GB, 50 Hz, 1000 W Motorindgangseffekt
Til brug med (applikation) Tør prøveslibning
Stiktype EU-stik
Spænding 230 V
Watt 1000 W
Vægt (metrisk) 12 kg
Frekvens 50/60 Hz