Beskrivelse
Polymix™ MFC 90 D har let at skifte slibetilbehør og sigter, der udvider rækken af prøver, der kan behandles. Enkel håndtering, høj brugersikkerhed og effektive sliberesultater er blot nogle få af fordelene ved denne mølle.
- Arbejdsvolumen ca. 300 ml (volumen af tragten)
- 600W højfrekvent 3-faset motor med hastighedsregulering fra 50 rpm op til 6.000 rpm
- Integreret beskyttelse mod overophedning, overbelastning og blokering
- Sikkerhedsafbryder til automatisk slukning
- Energibesparelse gennem automatisk standby-tilstand
- Hammerslibning eller knivslibning
- Si størrelse 2 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Klingeslibemølle |
| Certificeringer/compliance | IEC/EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3, IEC/EN 61010-2-51 |
| Dimensioner (L x B x H) | 325 x 251 x 480 mm |
| Elektriske krav | 230 V/EU, 50 Hz, 1.000 W Motorindgangseffekt |
| Højde (metrisk) | 480 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-vurdering | IP20 |
| Længde (metrisk) | 325 mm |
| Stiktype | EU-stik |
| Spænding | 230 V |
| Vis mere |