Få mere at vide
Micronova™ PolyMitt™ Bestrålet rengøringshandske
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7202985 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Glat strik polyester, dobbeltsidet tykt urethanskum
Glat strikket polyester, enkeltsidet urethanskum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 13177746
Brand: Micronova™ MW6IR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En bestrålet rengøringshandske, der tilbyder alsidigheden af en højkvalitetsserviet med bekvemmeligheden og sikkerheden fra en handske til forenklet rengøring omkring svært tilgængelige områder i renrummet. Fås med et udvalg af stoffer til specialiseret rengøring.
De Micronova Bestrålet PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes kommer i en standardstørrelse, designet til at passe komfortabelt over en handskebeklædt hånd, hvilket gør det lettere at rengøre omkring vogne, hylder, tanke, slanger og andre svært at rengøre områder i renrummet. Gamma-bestrålet til aseptiske områder og fås i enten glat eller tekstureret polyesterstof.
  • Holdbar rengøringshandske til svært at rengøre områder
  • Alsidigheden af en højkvalitetsserviet med den bekvemmelighed og sikkerhed som en handske
  • One size: passer behageligt over en handskebeklædt hånd
  • Designet til at rengøre svært tilgængelige områder i renrummet
  • Tilgængelig i to stofmuligheder til specialiseret rengøring:
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
  • Fås med eller uden et urethanskumlag
  • Kompatibel med stærke desinfektionsmidler
  • Gammabestrålet til aseptiske områder
  • Autoklaverbar
  • Genanvendelig
Tekniske data
Produkttype Bestrålet Mitt Wipe
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 20.3 cm
Materiale Glat strikket polyester, enkeltsidet urethanskum
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøringshandske til overflader i renrum og kontrollerede omgivelser
Emballagemængde 24/Cs.
Sterilitet Steril
Plejevejledning Vaskeanvisning -- Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 grader C.