Få mere at vide
Micronova™ PolyMitt™ Bestrålet rengøringshandske
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13177746 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Glat strik polyester, dobbeltsidet tykt urethanskum
Glat strikket polyester, enkeltsidet urethanskum
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
13177746 Glat strikket polyester, enkeltsidet urethanskum Pakke med 24
13137756 Glat strik polyester, dobbeltsidet tykt urethanskum Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13177746 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. MW6IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2070.00 DKK
    1918.35 DKK / Pakke med 24
    Spare 151.65 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-03-2027
En bestrålet rengøringshandske, der tilbyder alsidigheden af en højkvalitetsserviet med bekvemmeligheden og sikkerheden fra en handske til forenklet rengøring omkring svært tilgængelige områder i renrummet. Fås med et udvalg af stoffer til specialiseret rengøring.
De Micronova Bestrålet PolyMitt™ Cleaning Mitt Wipes kommer i en standardstørrelse, designet til at passe komfortabelt over en handskebeklædt hånd, hvilket gør det lettere at rengøre omkring vogne, hylder, tanke, slanger og andre svært at rengøre områder i renrummet. Gamma-bestrålet til aseptiske områder og fås i enten glat eller tekstureret polyesterstof.
  • Holdbar rengøringshandske til svært at rengøre områder
  • Alsidigheden af en højkvalitetsserviet med den bekvemmelighed og sikkerhed som en handske
  • One size: passer behageligt over en handskebeklædt hånd
  • Designet til at rengøre svært tilgængelige områder i renrummet
  • Tilgængelig i to stofmuligheder til specialiseret rengøring:
    • NovaPoly —100% glat strik polyester giver fremragende desinfektionsmiddelspredning
    • PolySorb— 100% tekstureret polyester til fjernelse af rester og dispergering af desinfektionsmiddel
  • Fås med eller uden et urethanskumlag
  • Kompatibel med stærke desinfektionsmidler
  • Gammabestrålet til aseptiske områder
  • Autoklaverbar
  • Genanvendelig
Tekniske data
Produkttype Bestrålet Mitt Wipe
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 20.3 cm
Materiale Glat strikket polyester, enkeltsidet urethanskum
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Dimensioner (L x B) 30,5 x 20,3 cm (12 x 8 tommer)
Til brug med (applikation) Rengøringshandske til overflader i renrum og kontrollerede omgivelser
Emballagemængde 24/Cs.
Sterilitet Steril
Plejevejledning Vaskeanvisning -- Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 grader C.