Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Polymethylpenten Griffin bæger
Artikelnummer. p-4380265
Kapacitet (metrisk):
10 mL
150 mL
400 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15722086
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 60503
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver glasagtig klarhed
  • Let læselig
  • Trykt rød skala; ikke hævet
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (engelsk) Ydre 0,98 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 2.5 cm
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale PMP
Til brug med (applikation) For glaslignende klarhed
Højde (engelsk) 1,37 tommer.
Højde (metrisk) 3.5 cm
Inkrementer 2 mL
Temperatur (engelsk) Max. Drift 302 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 150 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Reusable
Uddannet Ja
Certificeringer/compliance ISO 7056
Skala Rød gradueret skala
Stil Griffin