Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ Polymethylpenten Griffin bæger
Kapacitet (metrisk):
10 mL
150 mL
400 mL
600 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Let læselig
- Trykt rød skala; ikke hævet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Diameter (engelsk) Ydre | 7,08''. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Materiale | PMP |
| Til brug med (applikation) | For glaslignende klarhed |
| Højde (engelsk) | 9,72 tommer. |
| Højde (metrisk) | 24.7 cm |
| Inkrementer | 500 mL |
| Temperatur (engelsk) Max. Drift | 302 °F |
| Vis mere |