Få mere at vide
Polymethylhydrosiloxane
Artikelnummer. 10774823 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10774823 100 g Glasflaske 100g
10179552 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774823 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175091000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9004-73-3 | (CH4OSi)n | 60.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-73-3
Molekylær formel (CH4OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 60.13
MDL nummer MFCD00084478
InChI nøgle TXYXVOOPRILIHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymethyl hydrosiloxane, 2-methyl-1,2-oxasilinanato, ch3 3sio ch3 hsio nsi ch3 3
PubChem CID 12487658
IUPAC navn 2-methyl-1,2$1^{3}-oxasilinan
SMIL C[SiH](-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polymethylhydrosiloxane
Farve Farveløs
Fysisk form Viskøs væske
Lineær formel (CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
Tæthed 1.0000g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: may react, soluble in most common organic solvents, (should not be used in halocarbon solvent because, of the possibility of hydride-halide interchange, on catalysis or with heating)
Mængde 100 g
Flammepunkt 121°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.3970 to 1.4010
Specifik vægtfylde 1
Viskositet 15-30 mm2/s (25°C)