Få mere at vide
Thermo Scientific™ Polymerrørskærer
Artikelnummer. 10344573 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Erstatningsklinge
Rørskærer
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10344573 Rørskærer Hver
10759295 Erstatningsklinge Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10344573 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A327
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Producer flad, 90° , gratfri ender af polymerslanger til HPLC-applikationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Polymerrørskærer.
Producer flad, 90° , gratfri ender af polymerslanger til HPLC-applikationer ved hjælp af Thermo Scientific™ Polymerrørskærer. Den er kompatibel med stive polymerslanger og leveres med styrehuller til 1/16'' og 1/8'' slanger.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rørskærer
Oversigt 90° Burr-fri ende
Mængde 1 hver
Til brug med (udstyr) Slanger
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.