Få mere at vide
Polymaleinsyre (vandig opløsning), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polymaleic Acid |
| CAS | 26099-09-2 |
| Molekylær formel | (C4H4O4)n |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Butenedioic acid (Z)-','homopolymer (ZCI), Maleic acid','polymers (8CI), Accent T 1107, Acumer 4200, Aron A 6510, Bel 200 premix, Belclene 200, Belclene 200LA, Belclene 710, Dequest P 9000, DP 3328, Maleic acid homopolymer, Maleic acid polymer, Nonpol PWA 50W, Poly(maleic acid), SH 150 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1- |
| SMIL | O=C(O)/C([H])=C([H])\C(O)=O |
| IUPAC navn | Poly(maleinsyre) |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.141 |
| Formel vægt | 146.058 |