Få mere at vide
Masterflex™ Polyimidrør
Artikelnummer. 15253295 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,76 mm
0,914 mm
1,42 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15253295 0,914 mm Pakke med 5
11730209 1,42 mm Hver
15173523 0,76 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15253295 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9582008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00 DKK
    492.19 DKK / Pakke med 5
    Spare 7.81 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 04-05-2027
Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre
  • Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, stråling og slid.
  • Høj dielektrisk styrke.
  • Klar ravfarve.
  • Harpiks møder USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder.
  • Temperaturområde: -418 til +896 °F (-250 til +480 °C).
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;European Pharmacopoeia;NSF-51;NSF-61;Ikke-phthalat;USP;3A;FDA;Ikke-DEHP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,914 mm
Materiale Polyamid
Diameter (metrisk) Udvendig 1.016 mm
Samlet længde (engelsk) 5 ft.
Samlet længde (metrisk) 1.5 m
Tykkelse (metrisk) 0.0508 mm
Til brug med (applikation) Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre.
Min. Driftstemperatur (engelsk) -418 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -250 °C
Emballagemængde 5 ft./Pk.
Modstandsegenskaber Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, stråling og slid; høj dielektrisk styrke.
Steriliseringsmetode Autoklave-, ethylenoxid- eller gammabestråling.
Farve Klar Amber
Maksimalt tryk 550 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 896 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 480 °C