Få mere at vide
Masterflex™ Polyimidrør
Artikelnummer. 15173523
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,76 mm
0,914 mm
1,42 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15173523
Brand: Masterflex™ 9582007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre
  • Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, stråling og slid.
  • Høj dielektrisk styrke.
  • Klar ravfarve.
  • Harpiks møder USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder.
  • Temperaturområde: -418 til +896 °F (-250 til +480 °C).
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ADCF;European Pharmacopoeia;NSF-51;NSF-61;Ikke-phthalat;USP;3A;FDA;Ikke-DEHP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,76 mm
Materiale Polyamid
Diameter (metrisk) Udvendig 0.965 mm
Samlet længde (engelsk) 5 ft.
Samlet længde (metrisk) 1.5 m
Tykkelse (metrisk) 0.0508 mm
Til brug med (applikation) Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre.
Min. Driftstemperatur (engelsk) -418 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -250 °C
Emballagemængde 5 ft./Pk.
Modstandsegenskaber Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, stråling og slid; høj dielektrisk styrke.
Steriliseringsmetode Autoklave-, ethylenoxid- eller gammabestråling.
Farve Klar Amber
Maksimalt tryk 550 psi
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 896 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 480 °C