Få mere at vide
Masterflex™ Polyimidrør
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,76 mm
0,914 mm
1,42 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, stråling og slid.
- Høj dielektrisk styrke.
- Klar ravfarve.
- Harpiks møder USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder.
- Temperaturområde: -418 til +896 °F (-250 til +480 °C).
- Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ADCF;European Pharmacopoeia;NSF-51;NSF-61;Ikke-phthalat;USP;3A;FDA;Ikke-DEHP |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,42 mm |
| Materiale | Polyamid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.562 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 5 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 1.5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.0508 mm |
| Til brug med (applikation) | Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre. |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -418 °F |
| Vis mere |