Få mere at vide
Masterflex™ Polyimidrør
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.51 mm
0.76 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.54 mm
0.86 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Høj dielektrisk styrke
- Dimensionsstabile og isotropiske mekaniske egenskaber
- Temperaturbestandig fra -445 °F (-265 °C) til 752 F (°400 °C)
- Ridse- og slidbestandig
- Modstandsdygtighed i korrosive miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Harpiks møder USP Klasse VI-krav og NEMA-standarder |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.76 mm |
| Materiale | Polyimid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.86 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 1.52 m |
| Til brug med (applikation) | Bruges som en elektrisk og termisk isolator, til væske- og gaslevering eller som en hård kappe til glasfibre |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -250 °C |
| Emballagemængde | 5 Pakke |
| Farve | Ravgul |
| Vis mere |