Få mere at vide
3M™ Polyimid film elektrisk tape 1205
Artikelnummer. 17815737 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
33 m x 19 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17815737 33 m x 19 mm
1 options
Artikelnummer. 17815737 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100116876
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 DKK
    567.03 DKK / 1 ruller
    Spare 67.97 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Denne elektriske tape med polyimidfilm er flammehæmmende og velegnet til brug i applikationer, der kræver tyndt isoleringsmateriale til indpakning af transformere, kondensatorer og ledningsnet.
  • Med trykfølsom, akrylklæber, der giver optimeret vedhæftning
  • Designet til forankring af ledninger og klemkort
  • Ideel til brug som bølgeloddemaskeringstape i en printpladesamling
  • Flammehæmmende tape er meget modstandsdygtig over for varme og opløsningsmidler
  • Tåler temperaturændringer uden tab af elektriske egenskaber og trækstyrke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt, RoHS 2011/65/EU
Klæbende type Akryl
Farve Ravgul
Format Tape
Materiale Polyimid
Produkttype Bånd
Model- 1205
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +311 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +155 °C
Dimensioner (L x B) 33 m x 19 mm
Længde (engelsk) 1,3 tommer.
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm