Få mere at vide
Polyimide film, 0.025mm thick x 20mm width, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411737
Skift visning
Mængde:
33 m
Pakningsstørrelse:
33m
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411737 33 m 33m
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15411737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041898.UL
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyimide
Navn note 0.025mm thick x 20mm width
CAS 62929-02-6
Fysisk form Film
Molekylær formel C35H28N2O7
MDL nummer MFCD00677744
Synonym polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
Mængde 33 m
InChI nøgle CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2H-inden-5-amin;5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 588.62
PubChem CID 6454485