Få mere at vide
Polyimidfilm, 0,008 mm tyk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344867
Skift visning
Mængde:
100 x 100 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
150mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344867 100 x 100 mm 100mm
11334867 150 x 150 mm 150mm
11354867 300 x 300 mm 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11344867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041896.GH
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62929-02-6
Molekylær formel C35H28N2O7
Molekylvægt (g/mol) 588.62
MDL nummer MFCD00677744
InChI nøgle CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym polyimide resin, polyimide resin 10g, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis-, polymer with 1 or 3-4-aminophenyl-2,3-dihydro-1,3,3 or 1,1,3-trimethyl-1h-inden-5-amine, 1-4-aminophenyl-1,3,3-trimethyl-2h-inden-5-amine; 5-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl-2-benzofuran-1,3-dione
PubChem CID 6454485
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2H-inden-5-amin;5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dion
SMIL CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyimide film
Navn note 0.008mm thick
Fysisk form ≈0,1136g/100x100mm
Mængde 100 x 100 mm