Få mere at vide
Scilabub™ Kryogen handske af polyimid
Artikelnummer. 12981185
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12981185 Større 1 par
12342239 Medium 1 par
12961185 Lille 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12981185 Leverandør Scilabub™ Leverandørnr. GLO/CMEL
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Polyimid kryogene handsker er specielt udviklet til håndtering af meget kolde genstande, der opbevares i dampfasen af flydende nitrogen (fra -120 C °til -190 °C).
  • Udviklet til håndtering af meget kolde genstande, typisk dem, der opbevares i dampfasen af flydende nitrogen (i området -120 C °til -190 °C)
  • Handsker bør faktisk ikke nedsænkes i flydende nitrogen
  • Det ydre lag er vandtæt materiale til at modstå kondensvand på kolde overflader
  • Gennemtrængelig for gasser (inklusive vanddamp) for øget brugerkomfort, så der ikke er klam kondens indeni
  • Sy huller opløst for at reducere bulk omkring fingrene
  • Meget holdbar og bevarer fleksibiliteten (omend med en vis afstivning) i lange perioder i kolde atmosfærer
  • Ydermateriale af polyimid, polyolefin med lidt polyester som fyld og bomuldsfor
  • Fremstillet efter EN511
Tekniske data
Klassifikation PPE Kategori III
Belægningsmateriale Polyimid
Farve Blå
Materiale Stof
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Temperatur (metrisk) Maks -190 °C
Liner materiale Bomuld
Mængde Pakke m. 1 stk.
Modstandsdygtig overfor Vand
Længde (metrisk) 500 mm