Få mere at vide
Scilabub™ Kryogen handske af polyimid
Artikelnummer. 12961185
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12961185 Lille 1 par
12981185 Større 1 par
12342239 Medium 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12961185 Leverandør Scilabub™ Leverandørnr. GLO/CMES
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 DKK
    1675.30 DKK / 1 par
    Spare 334.70 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Polyimid kryogene handsker er specielt udviklet til håndtering af meget kolde genstande, der opbevares i dampfasen af flydende nitrogen (fra -120 C °til -190 °C).
Det ydre lag er af vandtæt materiale til at modstå kondensvand på kolde overflader, men forbliver permeabelt for gasser (inklusive vanddamp), så der ikke er klam kondens indeni. For at reducere bulk omkring fingrene er stinghullerne ikke blevet forseglet. Ved normal brug har dette ikke vist sig at være et problem, dog bør handskerne ikke nedsænkes i flydende nitrogen, og det er ikke tilrådeligt at bruge dem over -80 °C. Meget holdbare, de bevarer deres fleksibilitet (omend med en vis afstivning) i lange perioder i kolde atmosfærer. Ydermateriale af polyimid, polyolefin med lidt polyester som fyld og bomuldsfor. Fremstillet i henhold til EN511. Udviklet til håndtering af meget kolde genstande, typisk dem, der opbevares i dampfasen af flydende nitrogen (i området -120 °C til -190 °C).
Tekniske data
Klassifikation PPE Kategori III
Belægningsmateriale Polymid
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Lille
Temperatur (metrisk) Maks -190 °C
Liner materiale Bomuld
Mængde Pakke m. 1 stk.
Modstandsdygtig overfor Vand
Længde (metrisk) 500 mm