missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Polyhyllin VI, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyhyllin VI |
| CAS | 55916-51-3 |
| Molekylær formel | C39H62O13 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3β,25R)-17-hydroxyspirost-5-en-3-yl 2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-Glucopyranoside, 17-Hydroxyparis V, Paris VI, Paris Saponin VI, Pennogenin, 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-β-D-glucopyranoside, Olygonatoside B3, Saponin Tb |
| InChI formel | InChI=1S/C39H62O13/c1-18-8-13-38(47-17-18)20(3)39(46)27(52-38)15-25-23-7-6-21-14-22(9-11-36(21,4)24(23)10-12-37(25,39)5)49-35-33(31(44)29(42)26(16-40)50-35)51-34-32(45)30(43)28(41)19(2)48-34/h6,18-20,22-35,40-46H,7-17H2,1-5H3/t18-,19+,20-,22+,23-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-,36+,37+,38-,39-/m1/s1 |
| SMIL | O=CNc1ccc(C(O)=O)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 738.9 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?