Få mere at vide
Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30136839
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136839 5 g -
30135642 2.5 g 2.5g
18020730 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136839 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5702805G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57028-96-3
Molekylær formel C9H21N3
Molekylvægt (g/mol) 171.28
Synonym 1,6-Hexanediamine-guanidine hydrochloride Copolymer, Akacid ForteGuanidine Hydrochloride-1,6-hexamethylenediamine Copolymer;Guanidine Hydrochloride-1,6-hexanediamine Copolymer;Guanidine Hydrochloride-hexamethylenediamine Copolymer;Hexamethylene Diamine-guanidine Hydrochloride Copolymer, Hygisoft, Metacide;Metacide (Fungicide), Agrosept Forte
IUPAC navn 1,2-dibutylguanidine
SMIL Cl.NCCCCCCN.NC(=N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride
Analyt- eller komponentnavne Polyhexamethyleneguanidine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C9H21N3/c1-3-5-7-11-9(10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H3,10,11,12)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 5 g
Formel vægt 211.1564