Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram SIL N-HR UV254 polyester plader
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 50 Pk. |
| Type | Polyester plade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Dimensioner (L x B) | 5 x 20 cm |