Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Lag på Polygram™ polyester plader
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G silica lag på Polygram™ polyester plader kommer i en række forskellige størrelser. Vælg en fluorescerende indikator og vælg mellem en række forskellige pakkestørrelser.
Polygram™ polyester plader til TLC
- Forbelagte klar til brug plader
- Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
- Silica 60
- specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g
- Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
- Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
- Partikelstørrelse 5 –17μ m
- Standard karakter
- Til analyseplader 0,25 mm
- Til forberedelsesplader 0,5 og 1 mm
- Til 2 mm præparative lag anvendes et lidt grovere materiale.
- Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
- Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm)
- Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Bagside materiale | Polyester |
| Materiale | Umodificeret silicagel (SiOH) |
| Partikelstørrelse | 5 til 17μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 25/Pk. |
| Type | Polyester plade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Sorbent | Umodificeret silicagel (SiOH) |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Vis mere |