Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Lag på Polygram™ polyester plader
Artikelnummer. 10640493 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
40 x 20 cm
5 x 20 cm
500 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10640493 5 x 20 cm Pakke med 50
10441193 20 x 20 cm Pakke med 25
10364501 4 x 8 cm Pakke med 50
10515751 500 x 20 cm 1 rulning
12864491 2,5 x 7,5 cm Pakke med 200
10516721 40 x 20 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10640493 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 805022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 DKK
    499.30 DKK / Pakke med 50
    Spare 150.70 DKK
    23% Slukket
På lager
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G silica lag på Polygram™ polyester plader kommer i en række forskellige størrelser. Vælg fluorescerende indikator, og vælg mellem en række pakkestørrelser.
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G silica lag på Polygram™ polyester plader kommer i en række forskellige størrelser. Vælg en fluorescerende indikator og vælg mellem en række forskellige pakkestørrelser.
Polygram™ polyester plader til TLC
  • Forbelagte klar til brug plader
  • Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
Absorberende
  • Silica 60
  • specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g
  • Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
  • Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelstørrelse 5 –17μ m
  • Standard karakter
Tykkelse
  • Til analyseplader 0,25 mm
  • Til forberedelsesplader 0,5 og 1 mm
  • Til 2 mm præparative lag anvendes et lidt grovere materiale.
Indikatorer
  • Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
  • Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm)
Bindemidler
  • Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pk.
Type Polyester plade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 5 x 20 cm