Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G polyester plader
Artikelnummer. 12874561 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
40 x 20 cm
5 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
12874561 2,5 x 7,5 cm Pakke med 200
10709182 20 x 20 cm Pakke med 25
10505751 40 x 20 cm Pakke med 25
10308081 4 x 8 cm Pakke med 50
10572513 5 x 20 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12874561 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 805902
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Macherey-Nagel Polygram SIL G polyesterplader, dimensioner: 40 x 20 cm, Porestørrelse: 60 A, Porevolumen: 0,75 mL/g, Antal: 25 Pakke, Tykkelse: 0,2 mm
Specifications
Porestørrelse 60Å
Mængde 200 Pk.
Type Polyester plade
Porevolumen 0.75 mL/g
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 2,5 x 7,5 cm