Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G polyester plader
Artikelnummer. 10709182 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
40 x 20 cm
5 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10709182 20 x 20 cm Pakke med 25
12874561 2,5 x 7,5 cm Pakke med 200
10505751 40 x 20 cm Pakke med 25
10308081 4 x 8 cm Pakke med 50
10572513 5 x 20 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10709182 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 805013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    918.78 DKK / Pakke med 25
    Spare 221.22 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Macherey-Nagel Polygram SIL G polyesterplader, dimensioner: 40 x 20 cm, Porestørrelse: 60 A, Porevolumen: 0,75 mL/g, Antal: 25 Pakke, Tykkelse: 0,2 mm
Tekniske data
Bagside materiale Polyester
Materiale Umodificeret silicagel (SiOH)
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25/Pk.
Type Polyester plade
Porevolumen 0.75 mL/g
Sorbent Umodificeret silicagel (SiOH)
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm