Beskrivelse
Macherey-Nagel Polygram SIL G polyesterplader, dimensioner: 40 x 20 cm, Porestørrelse: 60 A, Porevolumen: 0,75 mL/g, Antal: 25 Pakke, Tykkelse: 0,2 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 50 Pk. |
| Type | Polyester plade |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Dimensioner (L x B) | 5 x 20 cm |