Få mere at vide
Macherey-Nagel™ SIL G-25 / UV 254 glasplader
Artikelnummer. p-8012393 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
2,5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 12827951
Brand: Macherey-Nagel™ 809027.200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stabil i næsten alle organiske opløsningsmidler. Macherey-Nagel™ SIL G-25 / UV 254 glasplader er analytiske plader med umodificerede standard silicalag på glas til brug i TLC . Har en grøn fluorescensindikator til kortbølget UV.
SIL G-25 / UV 254 glasplader har umodificerede, standardkvalitet silica 60 lag med en grøn fluorescerende indikator.
  • Manganaktiveret zinksilikatindikator med grøn fluorescens til kortbølget UV (254nm)
  • Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Materiale Glasplader med Umodificeret Silica 60 Lag
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 200 Pk.
Type Glas TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 5 x 10 cm