Få mere at vide
Macherey-Nagel™ SIL G-25 / UV 254 glasplader
Artikelnummer. 12810951 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2,5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12810951 2,5 x 7,5 cm -
12827951 5 x 10 cm Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12810951 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 809028.100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 DKK
    1450.72 DKK / Pakke med 200
    Spare 199.28 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Stabil i næsten alle organiske opløsningsmidler. Macherey-Nagel™ SIL G-25 / UV 254 glasplader er analytiske plader med umodificerede standard silicalag på glas til brug i TLC . Har en grøn fluorescensindikator til kortbølget UV.
SIL G-25 / UV 254 glasplader har umodificerede, standardkvalitet silica 60 lag med en grøn fluorescerende indikator.
  • Manganaktiveret zinksilikatindikator med grøn fluorescens til kortbølget UV (254nm)
  • Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Materiale Glasplader med Umodificeret Silica 60 Lag
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 100 Pk.
Type Glas TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 2,5 x 7,5 cm