Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G-25 glasplader
Artikelnummer. 12854421 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
5 x 10 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
12854421 5 x 10 cm Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 12854421 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 809017.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2525.00 DKK
    2116.73 DKK / Pakke med 200
    Spare 408.27 DKK
    16% Slukket
På lager
Tekniske data
Porestørrelse 60Å
Mængde 200 Pk.
Type Glasplade
Porevolumen 0.75 mL/g
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 5 x 10 cm