Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram IONEX-25 SB-AC polyesterplader
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 Pk. |
| Type | Polyester plade |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 cm |