Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300 UV254 polyester plader
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
TLC Polyesterplader, celluloselag, POLYGRAM CEL 300 UV254
- Grundmateriale: Polyesterplader belagt med cellulose
- Mode: Normal fase
- Laghårdhed: Standard, Blød
Adsorbent:
- Polyesterplader belagt med cellulose
- Fase CEL 300
- UV-indikator: Ja
- Partikeltype: Fuldt porøse partikler (FPP)
- Partikelform: Uregelmæssig
- Partikelstørrelse 2-20μ m
- Bindemiddel: Ja
Indikatorer:
Denne plade kan bruges forskellige UV-indikatorer - mangan aktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm); specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm).
Bindemiddel:
Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Anbefalede applikationer:
Aminosyrer, Kulhydrater, Carboxylsyrer, Polære stoffer
Generel TLC Tallerkenfunktioner fra Macherey-Nagel:
- Forbelagte klar til brug plader
- Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
- Pladen kan nemt mærkes for tydelig identifikation
- Glasplader er robuste, varmebestandige og kemisk resistente over for alle gængse mobile faser og visualiseringsreagenser.
- Øget separationseffektivitet på grund af en optimeret partikelstørrelsesfordeling
- En støvfri plade tillader bekvem håndtering og undgår silicaforurening af TLC kammer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2 Pk. |
| Type | Polyester plade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.1 mm |
| Dimensioner (L x B) | 5 x 20 cm |