Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300 PEI/UV254 polyesterplader
Artikelnummer. 10013021 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10013021 20 x 20 cm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10013021 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 801063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 DKK
    1275.43 DKK / Pakke med 25
    Spare 384.57 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
TLC polyesterplader med fibrøs cellulose imprægneret med polyethylenimin (PEI).
Tekniske data
Type Polyester plade
Fluorescerende indikator UV254
Tykkelse (metrisk) 0.1 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm