Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram CEL 300-10 UV254 glasplader
Artikelnummer. 10154761 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10154761 20 x 20 cm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10154761 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 808023
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Mængde 25 Pk.
Type Glasplade
Fluorescerende indikator UV254
Tykkelse (metrisk) 0.1 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm