Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygram Alox N/UV254 polyesterplader
Artikelnummer. 10499171 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 8 cm
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10499171 20 x 20 cm Pakke med 25
10252901 4 x 8 cm Pakke med 50
10236381 5 x 20 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499171 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 802023
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254 polyesterplader, dimensioner: 4 x 8 cm, porestørrelse: 60 A, fluorescerende indikator: UV254, tykkelse: 0,2 mm
Tekniske data
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type Polyester plade
Fluorescerende indikator UV254
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm