Beskrivelse
Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254 polyesterplader, dimensioner: 4 x 8 cm, porestørrelse: 60 A, fluorescerende indikator: UV254, tykkelse: 0,2 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 50 Pk. |
| Type | Polyester plade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Dimensioner (L x B) | 5 x 20 cm |