Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alox-25 UV254 TLC Glasplader
Artikelnummer. p-8012385 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 10184661
Brand: Macherey-Nagel™ 807023
Kun null tilbage
Tekniske data
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type Glasplader
Fluorescerende indikator UV254
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm