Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Fase
Artikelnummer. 10728232 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Partikelstørrelse:
5 μm
7μ m
10 μm
Porestørrelse:
100Å
1000Å
300Å
60Å
Pakningsstørrelse:
100g
10g
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Partikelstørrelse Porestørrelse unitSize
10728232 100 g 10 μm 100Å 100g
10699561 100 g 10 μm 60Å 100g
10470882 100 g 5 μm 100Å 100g
10337961 100 g 5 μm 60Å 100g
10206651 100 g 7μ m 100Å 100g
10431842 100 g 7μ m 60Å 100g
10388481 100 g 7μ m 300Å 100g
10398051 100 g 7μ m 1000Å 100g
10012651 10 g 10 μm 100Å 10g
10134741 10 g 10 μm 60Å 10g
10072631 10 g 5 μm 100Å 10g
10327961 10 g 5 μm 60Å 10g
10546301 10 g 7μ m 100Å 10g
10062751 10 g 7μ m 1000Å 10g
10378481 10 g 7μ m 300Å 10g
10585771 10 g 7μ m 60Å 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10728232 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 711530.100