Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Fase
Artikelnummer. 10327961 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
10 g
100 g
Partikelstørrelse:
5 μm
7μ m
10 μm
Porestørrelse:
100Å
1000Å
300Å
60Å
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Artikelnummer. 10327961
Brand: Macherey-Nagel™ 711010.10