Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 til 80 C18
Artikelnummer. 10266261 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
0.1 kg
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
Hver
Artikelnummer. 10266261
Brand: Macherey-Nagel™ 711011.100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Partikelstørrelse 63 til 100μ m
Porestørrelse 60Å
Stationær fase POLYGOPREP 60 til 80
Teknik Væskekromatografi
pH 2 til 8
Mængde 0.1 kg
Sorbent POLYGOPREP C18
Overfladeareal (metrisk) 350 m2 /g
Type Polygoprep
Materiale Silica
Til brug med (applikation) Væskekromatografi