Tekniske data
| Partikelstørrelse | 40 til 63μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Stationær fase | POLYGOPREP 60 til 50 |
| Teknik | Væskekromatografi |
| pH | 2 til 8 |
| Mængde | 1 kg |
| Sorbent | POLYGOPREP C18 |
| Overfladeareal (metrisk) | 350 m2 /g |
| Type | Polygoprep |
| Materiale | Silica |
| Vis mere |