Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 til 30 CN
Artikelnummer. 10184641 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
0.1 kg
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
Artikelnummer. 10184641
Brand: Macherey-Nagel™ 711017.100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Partikelstørrelse 25 til 40μ m
Porestørrelse 60Å
Stationær fase POLYGOPREP 60 til 30
Teknik Væskekromatografi
pH 2 til 8
Mængde 0.1 kg
Sorbent POLYGOPREP CN
Overfladeareal (metrisk) 350 m2 /g
Type Polygoprep
Materiale Silica
Til brug med (applikation) Væskekromatografi