Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 til 30 C8 Artikelnummer.: 10747652
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 til 30 C8
Artikelnummer. p-8012374 Shop alle Macherey-Nagel produkter
100 g, 100g
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
Artikelnummer. 10747652
Brand: Macherey-Nagel™ 711470.100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Partikelstørrelse 25 til 40μ m
Porestørrelse 60Å
Stationær fase POLYGOPREP 60 til 30
Teknik Væskekromatografi
pH 2 til 8
Mængde 100 g
Sorbent POLYGOPREP C8
Overfladeareal (metrisk) 350 m2 /g
Type Polygoprep
Materiale Silica
Til brug med (applikation) Væskekromatografi
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 til 30 C8 >