Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 til 30 C8
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 25 til 40μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Stationær fase | POLYGOPREP 60 til 30 |
| Teknik | Væskekromatografi |
| pH | 2 til 8 |
| Mængde | 100 g |
| Sorbent | POLYGOPREP C8 |
| Overfladeareal (metrisk) | 350 m2 /g |
| Type | Polygoprep |
| Materiale | Silica |
| Vis mere |