Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 til 30
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
0.1 kg
1 kg
Partikelstørrelse:
10 til 15μ m
25 til 40μ m
40 til 63μ m
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 10 til 15μ m |
| Porestørrelse | 1000Å |
| Stationær fase | POLYGOPREP 1000 til 30 |
| pH | 2 til 8 |
| Mængde | 0.1 kg |
| Sorbent | 'POLYGOPREP |
| Type | Polygoprep |
| Til brug med (applikation) | Væskekromatografi |