Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 til 30
Artikelnummer. 10082711 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
0.1 kg
1 kg
Partikelstørrelse:
10 til 15μ m
25 til 40μ m
40 til 63μ m
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
Artikelnummer. 10082711
Brand: Macherey-Nagel™ 711005.100
Kun null tilbage
Tekniske data
Partikelstørrelse 10 til 15μ m
Porestørrelse 1000Å
Stationær fase POLYGOPREP 1000 til 30
pH 2 til 8
Mængde 0.1 kg
Sorbent 'POLYGOPREP
Type Polygoprep
Til brug med (applikation) Væskekromatografi