Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 til 50
Artikelnummer. 10748422 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1000g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10748422 1 kg 1000g
10052671 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748422 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 711550.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 63μ m
Porestørrelse 100Å
Stationær fase POLYGOPREP 100 til 50
Teknik Væskekromatografi
pH 2 til 8
Mængde 1 kg
Sorbent POLYGOPREP
Overfladeareal (metrisk) 280 m2 /g
Produkttype Polygoprep
Materiale Silica
Til brug med (applikation) Væskekromatografi